Merck
ENAH0424BA7F
Enamine
methyl 4-amino-2-methylbutanoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(3-4-7)6(8)9-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
RSENCDQCULGKMU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442292
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1442292
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)