Merck
ENAH0424BA4A
Enamine
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
Numer MDL:
Iupac Name
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8OS2/c7-5-1-6(2-5)3-8-9-4-6/h1-4H2
Klucz InChI
CKSXZGVEFFHIOW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)