Merck
ENAH0424B960
Enamine
4-(hydroxymethyl)benzohydrazide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.64
Numer MDL:
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)benzohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-10-8(12)7-3-1-6(5-11)2-4-7;/h1-4,11H,5,9H2,(H,10,12);1H
Klucz InChI
TTYRYWLOJBKOSE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428843
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428843
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)