Merck
ENAH0424B587
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.97
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-2-1-3-8-6(7)4-5-12-8/h1-3,10-11H,4-5H2
Klucz InChI
YTIFKTBEXYOQOC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817933
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817933
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)