Merck
ENAH0424B2DA
Enamine
5-isocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.11
Numer MDL:
Iupac Name
5-isocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11-6)12-4-13/h1-3H
Klucz InChI
PXRYPNYSTNPZAH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272531