Merck
ENAH0424B0C7
Enamine
3-propylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.7
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-propylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-8)13(10,11)12/h3,5-7H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
XJMCHQIUSIZYNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286345
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286345
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)