Merck
ENAH0424AF37
Enamine
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
Wybierz wielkość
250 MG
996,15 AUD
1 G
2134,65 AUD
2.5 G
4204,65 AUD
Jednostka magazynowa sprzedawcy: AA10-2071-250MG
996,15 AUD
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
996,15 AUD
1 G
2134,65 AUD
2.5 G
4204,65 AUD
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: AA10-2071-250MG
996,15 AUD
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9-4-8(5-9)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8-9H,4-5,10H2
Klucz InChI
IALRMXWFKHKPEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)