Merck
ENAH0424AD4A
Enamine
ethyl 1-cyclopropyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1-cyclopropyl-4,5-dioxo-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-2-15-10(14)7-5-11(6-3-4-6)9(13)8(7)12/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
NWQDPDKTNWFGIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25721
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)