Merck
ENAH0424ACFE
Enamine
5-chloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-181919-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.64
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-181919-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO3S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3,9H,(H2,8,10,11)
Klucz InChI
PKJFFXNIQFWAIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181919
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181919
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)