Merck
ENAH03BC6A73
Enamine
spiro[3.4]octan-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.21
Numer MDL:
Iupac Name
spiro[3.4]oct-5-ylamine
Inchi Code
1S/C8H15N/c9-7-3-1-4-8(7)5-2-6-8/h7H,1-6,9H2
Klucz InChI
AFVGEZKLIAMPGH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461647
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461647
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)