Merck
ENAH03BC1BC2
Enamine
9,9-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
9,9-dimethyl-5,7,8,9-tetrahydro-6H-benzo[7]annulen-6-one
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-13(2)8-7-11(14)9-10-5-3-4-6-12(10)13/h3-6H,7-9H2,1-2H3
Klucz InChI
UZDCVIPMRVHOPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448732
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448732
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)