Merck
ENAH03BC161F
Enamine
3-(4-aminooxan-4-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.67
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c9-8(2-1-7(10)11)3-5-12-6-4-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
YFTXOQFVBLRPOF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301390
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301390
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)