Merck
ENAH03BC0C77
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.34
Numer MDL:
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(3-thienyl)alanine
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Klucz InChI
SIQSLARNSCAXSF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299017
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299017
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)