Merck
ENAH03BC0B61
Enamine
2-amino-4-(ethanesulfonyl)butanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-4-(ethylsulfonyl)butanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O3S/c1-2-12(10,11)4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
IZYQWNFVIJDHID-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)