Merck
ENAH03BBF238
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-12(2)7-8-13-10-6-4-3-5-9(10)11/h3-6H,7-8,11H2,1-2H3
Klucz InChI
OHDPNHWSANKRNF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294995
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294995
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)