Merck
ENAH03BB55E5
Enamine
[5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.25
Numer MDL:
Iupac Name
(5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c11-7-9-3-4-10(8-12-9)13-5-1-2-6-13/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2
Klucz InChI
IUTDTJHXEVTFIL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1274312
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1274312
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)