Merck
ENAH03BB41B1
Enamine
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.03
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-3-7-8-9(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
QICNFTQYPGBMAE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)