Merck
ENAH03BB3B5D
Enamine
4-amino-3-bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-3-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-3-4(12(8,10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Klucz InChI
UZACAJVHSLWABY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-822236
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-822236
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)