Merck
ENAH03BB39C6
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.15
Numer MDL:
mp
90-92
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)3(10)4-9-1-2-11-4/h1-3,10H
Klucz InChI
OZYOWBJWGFJRIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1238960
Melting Point
90-92
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1238960
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)