Merck
ENAH03BB34FB
Enamine
{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}methanol
Wybierz wielkość
50 MG
1606,50 zł
100 MG
2302,65 zł
250 MG
3203,55 zł
500 MG
4917,60 zł
1 G
6251,40 zł
2.5 G
12 054,60 zł
5 G
17 734,95 zł
10 G
26 205,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-295271-50MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1606,50 zł
100 MG
2302,65 zł
250 MG
3203,55 zł
500 MG
4917,60 zł
1 G
6251,40 zł
2.5 G
12 054,60 zł
5 G
17 734,95 zł
10 G
26 205,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-295271-50MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-4-6-3-8-7-5-11-2-1-9(6)7/h3,10H,1-2,4-5H2
Klucz InChI
FGQQANPZDFWDOK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)