Merck
ENAH03A1CA0F
Enamine
(2E)-3-[3-fluoro-4-(1-phenylethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.3
Numer MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[3-fluoro-4-(1-phenylethoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C17H15FO3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)21-16-9-7-13(11-15(16)18)8-10-17(19)20/h2-12H,1H3,(H,19,20)/b10-8+
Klucz InChI
MBRXKFNNDIYLRV-CSKARUKUSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833072
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833072
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)