Merck
ENAH03A1C47D
Enamine
methyl 1H,3H,4H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)7-2-3-10-4-5-13-6-8(7)10/h2-3H,4-6H2,1H3
Klucz InChI
HNRPFYZCBHNNEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)