Merck
ENAH03A1C324
Enamine
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.09
Numer MDL:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5-4-9(2)8-6(5)3-7;;/h4H,3,7H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
VACQXXOOQIJVFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817867
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817867
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)