Merck
ENAH03A1BC8E
Enamine
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
1333,80 zł
100 MG
1983,15 zł
250 MG
2837,25 zł
500 MG
4469,40 zł
1 G
5727,15 zł
2.5 G
11 220,30 zł
5 G
16 608,15 zł
10 G
24 634,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-794467-50MG
1333,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1333,80 zł
100 MG
1983,15 zł
250 MG
2837,25 zł
500 MG
4469,40 zł
1 G
5727,15 zł
2.5 G
11 220,30 zł
5 G
16 608,15 zł
10 G
24 634,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-794467-50MG
1333,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c1-13-9(12)7-3-5-2-6(4-11)14-8(5)10-7/h2-4,10H,1H3
Klucz InChI
LNUUTIHSHDPDBU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794467
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)