Merck
ENAH03A1B708
Enamine
(2-methyloxan-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Iupac Name
(2-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(6-8)4-2-3-5-9-7/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
QOZMKNPLACXAEU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)