Merck
ENAH03A1A94A
Enamine
{1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl}methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1606,50 zł
250 MG
2209,05 zł
500 MG
3367,35 zł
1 G
4256,55 zł
2.5 G
8158,50 zł
5 G
11 961,00 zł
10 G
17 641,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-755476-100MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1606,50 zł
250 MG
2209,05 zł
500 MG
3367,35 zł
1 G
4256,55 zł
2.5 G
8158,50 zł
5 G
11 961,00 zł
10 G
17 641,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.75
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-755476-100MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO.ClH/c12-9-10-5-8-11(13-10)6-3-1-2-4-7-11;/h10H,1-9,12H2;1H
Klucz InChI
OXNWWBBMVIIXHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)