Merck
ENAH03A1A8F5
Enamine
(3-bromopropoxy)cyclobutane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.08
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromopropoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c8-5-2-6-9-7-3-1-4-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
IXKZKEUZDBWXGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741800
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741800
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)