Merck
ENAH03A1A284
Enamine
2-methoxybenzene-1-sulfinic acid
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-721316-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-721316-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
98-99
Iupac Name
2-methoxybenzenesulfinic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-10-6-4-2-3-5-7(6)11(8)9/h2-5H,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
FLEOBKHAPXSNGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-721316
Melting Point
98-99
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-721316
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)