Merck
ENAH03A1A0EC
Enamine
4-(2-bromoethoxy)-1lambda6-thiane-1,1-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(2-bromoethoxy)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13BrO3S/c8-3-4-11-7-1-5-12(9,10)6-2-7/h7H,1-6H2
Klucz InChI
RIAFBPDEAJBXJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)