Merck
ENAH03A18EF1
Enamine
methyl 3-(5-formylfuran-2-yl)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(5-formyl-2-furyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-12-9(11)5-4-7-2-3-8(6-10)13-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
YXWDSGCGUYHAGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178108
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178108
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)