Merck
ENAH03A18ECA
Enamine
1-methoxy-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Iupac Name
1-methoxy-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-12-7-2-4-9-8-10(13)5-3-6-11(9)12/h2,4,7,10H,3,5-6,8,13H2,1H3
Klucz InChI
UZNFOJXEZUUEGH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177806
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177806