Kluczowe dokumenty
ENAH03A18E87
Enamine
1-(3,3-difluorocyclobutyl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
1-(3,3-difluorocyclobutyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11F2N/c1-4(9)5-2-6(7,8)3-5/h4-5H,2-3,9H2,1H3
Klucz InChI
MMMZCKISFQKEQO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177753
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177753
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)