Merck
ENAH03A18C80
Enamine
4-(3-oxocyclobutyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(3-oxocyclobutyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-10-5-9(6-10)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14)
Klucz InChI
ANYQAUQHQCWOQK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178077
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178077
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)