Merck
ENAH03A17AC4
Enamine
5-chloro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.59
Numer MDL:
Iupac Name
5-chlorobenzofuran-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-6-1-2-12-9(6)7(4-8)5-11/h1-5H
Klucz InChI
NJJWPXGZSZTJSL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)