Merck
ENAH03A17A84
Enamine
(6,6-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
Numer MDL:
Iupac Name
(6,6-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2)5-9-4-6(3-8)10-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
FATNKYMEPLXACA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166016
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166016
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)