Merck
ENAH03A172F1
Enamine
[4-(furan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
532,35 zł
250 MG
760,50 zł
500 MG
1427,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1165048-100MG
532,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
532,35 zł
250 MG
760,50 zł
500 MG
1427,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.68
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1165048-100MG
532,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(4-(furan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-13-11;/h1-7H,8,12H2;1H
Klucz InChI
IWXNRLPUTWCIAV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)