Merck
ENAH03A115C0
Enamine
2-amino-1-(4-methanesulfonylphenyl)ethan-1-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1577,25 zł
250 MG
2173,95 zł
500 MG
3303,00 zł
1 G
4180,50 zł
2.5 G
7994,70 zł
5 G
11 732,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1147410-100MG
1577,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1577,25 zł
250 MG
2173,95 zł
500 MG
3303,00 zł
1 G
4180,50 zł
2.5 G
7994,70 zł
5 G
11 732,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1147410-100MG
1577,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-amino-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
Klucz InChI
PJIINHIXSQPBBO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1147410
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1147410
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)