Merck
ENAH03A103C8
Enamine
3-(dimethylphosphoryl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.16
Numer MDL:
mp
200-201
Iupac Name
3-(dimethylphosphoryl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11O3P/c1-13(2,12)8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
OVFGCNZVBFMNAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143522
Melting Point
200-201
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143522
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)