Merck
ENAH03A0B9BC
Enamine
ethyl 6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.63
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)7-3-8-11-4-6(10)5-13(8)12-7/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
HDRIBFRDDYKHAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1129835
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1129835
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)