Merck
ENAH03A083CE
Enamine
hept-6-ene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.27
Numer MDL:
Iupac Name
hept-6-ene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10/h2H,1,3-7H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
PJPQEMQFDCNBIG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120711
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120711
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)