Merck
ENAH03A03E9D
Enamine
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c1-12-5(11)2-3-10-4-8-6(7)9-10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,9)
Klucz InChI
MYZZBLIIORFDTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)