Merck
ENAH03A024C1
Enamine
2-(tribromomethyl)oxirane
Wybierz wielkość
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
10 G
25 521,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-659035-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1571,40 zł
100 MG
2244,15 zł
250 MG
3115,80 zł
500 MG
4788,90 zł
1 G
6087,60 zł
2.5 G
11 738,70 zł
5 G
17 272,80 zł
10 G
25 521,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.77
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-659035-50MG
1571,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(tribromomethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C3H3Br3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2
Klucz InChI
RETDLDJGIUNIEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)