Merck
ENAH03A01EE5
Enamine
3-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)butanoic acid
Wybierz wielkość
50 MG
2209,05 zł
100 MG
3180,15 zł
250 MG
4455,45 zł
500 MG
6906,60 zł
1 G
8802,00 zł
2.5 G
17 056,35 zł
5 G
25 129,35 zł
10 G
37 168,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-657788-50MG
2209,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2209,05 zł
100 MG
3180,15 zł
250 MG
4455,45 zł
500 MG
6906,60 zł
1 G
8802,00 zł
2.5 G
17 056,35 zł
5 G
25 129,35 zł
10 G
37 168,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.48
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-657788-50MG
2209,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C24H27NO4/c1-16(14-23(26)27)17-10-12-25(13-11-17)24(28)29-15-22-20-8-4-2-6-18(20)19-7-3-5-9-21(19)22/h2-9,16-17,22H,10-15H2,1H3,(H,26,27)
Klucz InChI
HMSKZLARAPHULF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657788
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657788
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)