Merck
ENAH03A01EC3
Enamine
2-cyclopropyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1776,15 zł
100 MG
2542,50 zł
250 MG
3548,70 zł
500 MG
5479,20 zł
1 G
6965,10 zł
2.5 G
13 458,60 zł
5 G
19 817,55 zł
10 G
29 288,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-650098-50MG
1776,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1776,15 zł
100 MG
2542,50 zł
250 MG
3548,70 zł
500 MG
5479,20 zł
1 G
6965,10 zł
2.5 G
13 458,60 zł
5 G
19 817,55 zł
10 G
29 288,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.4
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-650098-50MG
1776,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]alanine
Inchi Code
1S/C21H21NO4/c1-21(19(23)24,13-10-11-13)22-20(25)26-12-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,13,18H,10-12H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)
Klucz InChI
SBWCIRABWAINIK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)