Merck
ENAH03A01D54
Enamine
ethyl 2-(5-amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.71
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(5-amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.ClH/c1-2-15-10(14)6-13-9(11)5-8(12-13)7-3-4-7;/h5,7H,2-4,6,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
MQGGOZXIICDHPA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651396
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)