Merck
ENAH03A01BA3
Enamine
methyl 5-iodo-1,2-thiazole-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.06
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 5-iodoisothiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4INO2S/c1-9-5(8)3-2-4(6)10-7-3/h2H,1H3
Klucz InChI
LHVQXVTVVMMXOL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640659
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640659
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)