Merck
ENAH03A018D9
Enamine
1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O3S/c1-7-3-2-4(5(7)8)11(6,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,9,10)
Klucz InChI
UVTKASFRDINUKG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286955
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286955
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)