Merck
ENAH03A01798
Enamine
4-cyanopyridine-2-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyano-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5N3O2S/c7-4-5-1-2-9-6(3-5)12(8,10)11/h1-3H,(H2,8,10,11)
Klucz InChI
RLKJGADWGKBXSV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273821
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273821
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)