Merck
ENAH03A01712
Enamine
2-bromo-4-chloro-1-(chloromethyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.93
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-1-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3H,4H2
Klucz InChI
SNPYGOQMBFNDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257702
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257702
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)