Merck
ENAH03A0157D
Enamine
5-bromo-2-(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.06
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(dimethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8BrN3O2/c1-11(2)7-9-3-4(8)5(10-7)6(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VXAFRZOSKKWZTI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267174
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267174
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)